Få mere at vide
Melford Kanamycin A
Descrizione
Kanamycin A er et aminoglykosid-antibiotikum, der er meget udbredt inden for biovidenskab.
På life science-markedet bruges Kanamycin A primært som et selektivt middel i mikrobiologi og molekylærbiologi. Det er almindeligvis inkorporeret i dyrkningsmedier for at hæmme væksten af bakterier, der ikke har kanamycinresistensgenet. Denne selektive egenskab muliggør isolering og identifikation af celler eller organismer, der er blevet genetisk modificeret til at udtrykke resistensgenet.
Forskere og videnskabsmænd, der arbejder inden for forskellige områder såsom molekylærbiologi, genteknologi og bioteknologi, bruger Kanamycin A i eksperimenter, der involverer rekombinant DNA-teknologi.
Det bruges ofte som en selekterbar markør i plasmider og andre vektorer for at sikre, at kun celler, der bærer det ønskede genetiske materiale, overlever og formerer sig.
Derudover bruges Kanamycin A i laboratoriemiljøer til at studere bakterielle resistensmekanismer og evaluere effektiviteten af antimikrobielle forbindelser. Dens bredspektrede aktivitet og lave toksicitet gør det til et værdifuldt værktøj for forskere, der studerer bakteriel genetik, proteinekspression og antibiotikaresistens.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Kanamycin A |
| CAS | 25389-94-0 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C18H36N4O11-H2SO4 |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.