Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kanamycin 1000 μg skiver
Beskrivelse
Formodentlig identificere gramnegative anaerobe baciller med Thermo Scientific™ Oxoid™ Kanamycin 1000 g μskiver. Kanamycin er et aminoglycosid, som i høje koncentrationer kan bruges i kombination med rutinemæssige følsomhedsskiver til formodentlig at identificere gramnegative, anaerobe baciller.
Brug Kanamycin μ1000 g skiver som en hurtig og enkel metode til formodet identifikation af anaerobe gramnegative bakterier.
- Hurtige resultater
- Enkelt og klar til brug patronformat.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20 °C til +8 °C |
| Oversigt | Kanamycin diske |
| Koncentration | 1000μ g/skive |
| Detekterbare analytter | Anaerobe gramnegative bakterier |
| Format | Disk, Patron |
| Type | Kanamycin disk |
| Emballagetype | 5 Vogn./Pk. |
| Mængde | 50 diske/patron (250 diske/pk.) |