Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kallikrein inhibitor
Artikelnummer. 15447509
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447509 5 mg 5mg
15457509 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447509 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66234.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97145-43-2
Molekylær formel C35H55N11O9
Synonym N-Acetyl-Pro-Phe-Arg-Ser-Val-Gln-NH{2}; KKI 5
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Hvid til råhvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Formel vægt 773.89
Opløselighed Opløselig i vand ved 1 mg/ml
Produkttype Kallikrein inhibitor
Form Fast stof