Få mere at vide
KALIUMHYDROXID PURISS 1KGSegregation: Separated from acids.
Brand:  Scharlab PO02661000
KALIUMHYDROXID PURISS 1KGSegregation: Separated from acids.
Produktkode 11304244
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.55 DKK
    252.61 DKK / 1kg
    Save 262.94 DKK
    51% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • kalium hydroxid, pellets, extra pure, Ph Eur, BP, NF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i