Få mere at vide
WTW™ Kal.Kit kalibreringssæt til Turb™ 555T Turbiditetsmåler
Artikelnummer. 15580665
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Turb 555 Turbiditetsmåler
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15580665 Turb 555 Turbiditetsmåler
1 options
Artikelnummer. 15580665 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 600545
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Dedikeret kalibreringssæt til WTW™ Turb™ 555T Turbidity Meter inkluderer indekseringsringe og renseservietter
  • Kalibreringssæt bestående af fire hætteglas ved 0,02, 10,0, 100 og 1750 NTU
  • Til brug med Turb™ 555 bænktop avanceret laboratorieturbidimeter
  • Sættet indeholder væv og indekseringsringe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Turbiditetsstandard
Til brug med (udstyr) Turb 555 Turbiditetsmåler
Inkluderer Fire hætteglas ved 0,02, 10,0, 100 og 1750 NTU, renseservietter og indekseringsringe