Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kaininsyre monohydrat, 96%
Artikelnummer. 15467999
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15467999 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 15467999 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66590.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1895.55 DKK
    1705.65 DKK / 10mg
    Spare 189.90 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 58002-62-3 | C10H17NO5, C10H15NO4 | 231.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 mg
Oversigt Hvid til lysegul
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
CAS 58002-62-3
Molekylær formel C10H15NO4
Formel vægt 213.23
Synonym 2-carboxy-3-carboxymethyl-4-isopropenylpyrrolidin; (-)-(α )-Kaininsyre
Følsomhed Lysfølsom
Smeltepunkt 251 °C
Produkttype Kainsyre monohydrat, 98%
Form Krystallinsk fast stof
Assay 98%