missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Kainic acid, MedChemExpress

Artikelnummer. 16469278
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16469278 10 mg -
16462589 1 mg 1mg
16461708 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16469278 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2309

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Kainic acid is a potent agonist at excitatory amino acid receptor subtypes in the CNS.

Kainic acid is a potent agonist at excitatory amino acid receptor subtypes in the CNS.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Kainic acid
CAS 487-79-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H15NO4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation H2O : 25 mg/mL (117.24 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(O)C[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)NC[C@@H]1C(C)=C
Molekylvægt (g/mol) 213.23
Formel vægt 213.23
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.