Få mere at vide
Robin™ Kahn Complete Shaker
Hastighedsområde:
100 omdr./min.
180 omdr./min.
40 til 120 omdr./min.
Beskrivelse
- Mixes or agitates ingredients and solutions in a variety of containers including, but not limited to, the following:
- Flasks
- Bottles
- Beakers
- Kahn racks
Tekniske data
Tekniske data
| Bæreevne (metrisk) | 6.5 kg |
| Hastighedsområde | 180 omdr./min. |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 25 W |
| Watt | 25 W |
| Produkttype | Kahn Complete Shaker |
| Frekvens | 50 Hz |
| Dybde (metrisk) | 250 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 250 x 360 x 130 mm |
| Højde (metrisk) | 130 mm |
| Bredde (metrisk) | 360 mm |
| Vis mere |