Få mere at vide
Robin™ Kahn Complete Shaker
Artikelnummer. 11959617
Hastighedsområde:
100 omdr./min.
180 omdr./min.
40 til 120 omdr./min.
Artikelnummer. 11959617
Brand: Robin™ PB008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Versatile shaker for mixing or agitating ingredients and solutions in flasks, bottles, beakers, and Kahn racks. Robin™ Kahn Complete Shaker is available in different shaker speed ranges.
  • Mixes or agitates ingredients and solutions in a variety of containers including, but not limited to, the following:
    • Flasks
    • Bottles
    • Beakers
    • Kahn racks
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 6.5 kg
Hastighedsområde 180 omdr./min.
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 25 W
Watt 25 W
Produkttype Kahn Complete Shaker
Frekvens 50 Hz
Dybde (metrisk) 250 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 250 x 360 x 130 mm
Højde (metrisk) 130 mm
Bredde (metrisk) 360 mm
Timer rækkevidde 60min.