Få mere at vide
Kaempferol Tri-O-methoxymethyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kaempferol Tri-O-methoxymethyl Ether |
| CAS | 143724-66-7 |
| Molekylær formel | C21H22O9 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-3,7-bis(methoxymethoxy)-2-[4-(methoxymethoxy)phenyl]-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O9/c1-24-10-27-14-6-4-13(5-7-14)20-21(29-12-26-3)19(23)18-16(22)8-15(28-11-25-2)9-17(18)30-20/h4-9,22H,10-12H2,1-3H3 |
| SMIL | COCOC1=C(Oc2cc(OCOC)cc(O)c2C1=O)c3ccc(OCOC)cc3 |
| IUPAC navn | 5-hydroxy-3,7-bis(methoxymethoxy)-2-[4-(methoxymethoxy)phenyl]chromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.39 |
| Formel vægt | 418.1264 |