Få mere at vide
Kaempferol, TRC
Artikelnummer. 30040431
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040431 50 mg
18072230 100 mg
18031440 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040431 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK10000050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 520-18-3
Molekylær formel C15 H10 O6
Molekylvægt (g/mol) 286.24
Synonym Flavone, 3,4',5,7-tetrahydroxy- (7CI,8CI), 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,4',5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7,4'-Tetrahydroxyflavone, 3'-Deoxyquercetin, 5,7,4'-Trihydroxyflavonol, C.I. 75640, CSU 2056, Indigo Yellow, Kaemferol, Kaempferol, Kaempherol, Kampcetin, Kempferol, NSC 407289, NSC 656277, Nimbecetin, Pelargidenolon, Pelargidenon, Populnetin, Rhamnolutein, Rhamnolutin, Robigenin, Swartziol, Trifolitin
IUPAC navn 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMIL OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kaempferol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
Formel vægt 286.0477
Procent renhed >95%