Få mere at vide
Kaempferol, Mikromol™
Artikelnummer. 18072510
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18072510 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18072510 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1542.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Kaempferol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kaempferol
CAS 520-18-3
Analyt- eller komponentnavne Kaempferol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H10 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Kaempferol
InChI formel InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
SMIL OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
IUPAC navn 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 286.24
Mængde 250 mg
Formel vægt 286,0477 g/mol