Få mere at vide
Kaempferol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kaempferol |
| CAS | 520-18-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Kaempferol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C15 H10 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Kaempferol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3 |
| Vis mere |