Få mere at vide
Kaempferol Di-O-methoxymethyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kaempferol Di-O-methoxymethyl Ether |
| CAS | 1329801-99-1 |
| Molekylær formel | C19H18O8 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,5-Dihydroxy-7-(methoxymethoxy)-2-[4-(methoxymethoxy)phenyl]-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18O8/c1-23-9-25-12-5-3-11(4-6-12)19-18(22)17(21)16-14(20)7-13(26-10-24-2)8-15(16)27-19/h3-8,20,22H,9-10H2,1-2H3 |
| SMIL | COCOc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(OCOC)cc3O2 |
| IUPAC navn | 3,5-dihydroxy-7-(methoxymethoxy)-2-[4-(methoxymethoxy)phenyl]chromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.34 |
| Formel vægt | 374.1002 |