Få mere at vide
Kaempferol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Kaempferol bruges som hæmmer af fedtsyresynthase, Cox-1-aktivitet og Topo I. Det inducerer også caspase-9-medieret apoptose i forskellige kræftcellelinjer via nedregulering af polo-lignende kinase 1 (PLK1) udtryk. Udviser antioxidant aktivitet og dæmper osteoklastisk knoglereabsorption in vitro. Blokerer også EGF-induceret histon H3Ser10-fosforylering i museepidermale JB6 C141-celler.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Kaempferol, bruges som en hæmmer af fedtsyresyntase, Cox-1 aktivitet og Topo I. Det inducerer også caspase-9-medieret apoptose i en række cancercellelinjer via nedregulering af polo-lignende kinase 1 (PLK1) ekspression. Udviser antioxidantaktivitet og dæmper osteoklastisk knoglereabsorption in vitro. Blokerer også EGF-induceret histon H3Ser10-phosphorylering i museepidermale JB6 C141-celler.
Opløselighed Opløselig
i DMSO eller
ethanol
til 100 mM Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kaempferol |
| Smeltepunkt | 276 °C til 278 °C |
| Farve | Gul |
| Mængde | 50 mg |
| Beilstein | 304401 |
| Merck Index | 14,5274 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO eller ethanol til 100 mM |
| IUPAC navn | 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on |
| Formel vægt | 286.24 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Afficher plus |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.