Få mere at vide
Kaempferol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433159
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433159 10 mg 10mg
15443159 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15433159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60373.MA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kaempferol, bruges som en hæmmer af fedtsyresyntase, Cox-1 aktivitet og Topo I. Det inducerer også caspase-9-medieret apoptose i en række cancercellelinjer via nedregulering af polo-lignende kinase 1 (PLK1) ekspression. Udviser antioxidantaktivitet og dæmper osteoklastisk knoglereabsorption in vitro. Blokerer også EGF-induceret histon H3Ser10-phosphorylering i museepidermale JB6 C141-celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaempferol bruges som hæmmer af fedtsyresynthase, Cox-1-aktivitet og Topo I. Den inducerer også caspase-9-medieret apoptose i en række kræftcellelinjer via nedregulering af polo-lignende kinase 1 (PLK1)-ekspression. Udviser antioxidant aktivitet og dæmper osteoklastisk knoglereabsorption in vitro. Blokerer også EGF-induceret histon H3Ser10-fosforylering i museepidermale JB6 C141-celler.
Opløselighed
Opløseligt i DMSO eller ethanol til 100mM
Noter Opbevar
det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Hold stærke oxiderende midler væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 520-18-3
Molekylær formel C15H10O6
Molekylvægt (g/mol) 286.24
MDL nummer MFCD00016938
InChI nøgle IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaempferol, kaempherol, kempferol, populnetin, rhamnolutein, robigenin, trifolitin, pelargidenolon, rhamnolutin, swartziol
PubChem CID 5280863
ChEBI CHEBI:28499
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kaempferol
Smeltepunkt 276 °C til 278 °C
Farve Gul
Mængde 10 mg
Beilstein 304401
Merck Index 14,5274
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO eller ethanol til 100 mM
IUPAC navn 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Formel vægt 286.24
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver