Få mere at vide
Kaempferol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327537
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327537 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327537 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14502000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kaempferol
CAS 520-18-3
Analyt- eller komponentnavne Kaempferol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H10 O6
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Kaempferol
InChI formel InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
SMIL OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
IUPAC navn 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 286.24
Mængde 1 ml
Formel vægt 286,0477 g/mol