Få mere at vide
MedChemExpress Kaempferitrin
Artikelnummer. 16411468
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16411468 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16411468 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0628
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
MedChemExpress Kaempferitrin is a natural flavonoid, possesses antinociceptive, anti-inflammatory, anti-diabetic, antitumoral and chemopreventive effects, and activates insulin signaling pathway.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 578.52 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 482-38-2
Produkttype Natural Products
Renhed 99.12%
Opløselighed DMSO : 25 mg/mL (43.21 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Lespedin∣ Lespenephryl
Mål Insulin Receptor