Få mere at vide
Kaempferide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kaempferide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O6/c1-21-10-4-2-8(3-5-10)16-15(20)14(19)13-11(18)6-9(17)7-12(13)22-16/h2-7,17-18,20H,1H3 |
| Formel vægt | 300.0634 |