Få mere at vide
Kaempferide, MedChemExpress
Beskrivelse
Kaempferide is an O-methylated flavonol, a type of chemical compound.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kaempferide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 491-54-3 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H12O6 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Kaempferol 4'-O-methyl ether |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (66.61 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |