Få mere at vide
Kadethrin, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kadethrin |
| CAS | 58769-20-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Kadethrin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H24 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24O4S/c1-23(2)19(12-17-8-9-28-22(17)25)20(23)21(24)27-14-16-11-18(26-13-16)10-15-6-4-3-5-7-15/h3-7,11-13,19-20H,8-10,14H2,1-2H3/b17-12+/t19-,20-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC1(C)[C@@H](\C=C\2/CCSC2=O)[C@H]1C(=O)OCc3coc(Cc4ccccc4)c3 |
| IUPAC navn | (5-benzylfuran-3-yl)methyl (1R,3S)-2,2-dimethyl-3-[(E)-(2-oxothiolan-3-ylidene)methyl]cyclopropane-1-carboxylate |
| Vis mere |