Få mere at vide
Kadethrin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327973
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30327973 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 30327973 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14500000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kadethrin
CAS 58769-20-3
Analyt- eller komponentnavne Kadethrin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H24 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C23H24O4S/c1-23(2)19(12-17-8-9-28-22(17)25)20(23)21(24)27-14-16-11-18(26-13-16)10-15-6-4-3-5-7-15/h3-7,11-13,19-20H,8-10,14H2,1-2H3/b17-12+/t19-,20-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC1(C)[C@@H](\C=C\2/CCSC2=O)[C@H]1C(=O)OCc3coc(Cc4ccccc4)c3
IUPAC navn (5-benzylfuran-3-yl)methyl (1R,3S)-2,2-dimethyl-3-[(E)-(2-oxothiolan-3-ylidene)methyl]cyclopropane-1-carboxylate
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 396.5
Mængde 100 mg
Formel vægt 396.1395 g/mol