Få mere at vide
KAD-1229-d8 Calcium Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KAD-1229-d8 Calcium Hydrate |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO3.H2O/c21-18(20-12-15-8-4-5-9-16(15)13-20)11-17(19(22)23)10-14-6-2-1-3-7-14;/h1-3,6-7,15-17H,4-5,8-13H2,(H,22,23);1H2/t15-,16+,17-;/m0./s1/i1D,2D,3D,6D,7D,10D2,17D; |