Få mere at vide
K858 (Racemic), MedChemExpress
Beskrivelse
K858 Racemic is an ATP-uncompetitive inhibitor of kinesin Eg5 with an IC50 of 1.3 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | K858 (Racemic) |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 72926-24-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H15N3O2S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (360.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(NC1=NN(C(C)=O)C(C2=CC=CC=C2)(C)S1)=O |
| Vis mere |