Få mere at vide
Kartell™ K70 silikoneslanger
Artikelnummer. 15742855
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Pakningsstørrelse:
10m
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
15742855 9 mm 10m
10726352 2 mm 10m
15712855 3 mm 10m
10736352 4 mm 10m
15722855 5 mm 10m
10207351 8 mm 10m
10023501 6 mm 10m
15732855 7 mm 10m
10535371 1 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15742855 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0392800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kartell™ K70 siliciumslanger er konstrueret af silicium, hvilket gør dem til en gennemsigtig og fleksibel forbindelse til forskellige komponenter og tilbehør.
  • Fleksibel og gennemsigtig
  • FDA, USP , Klasse VI, A 50p60, EPC VI.1.3.2 godkendt
  • Kan modstå temperaturer fra -60 °C til 200 °C
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, USP , Klasse VI, A 50p60 og EPC VI.1.3.2 Godkendt
Diameter (metrisk) Indvendig 9 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Samlet længde (metrisk) 10 m
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C