Få mere at vide
Kartell™ K70 silikoneslanger
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Beskrivelse
Kartell™ K70 siliciumslanger er konstrueret af silicium, hvilket gør dem til en gennemsigtig og fleksibel forbindelse til forskellige komponenter og tilbehør.
- Fleksibel og gennemsigtig
- FDA, USP , Klasse VI, A 50p60, EPC VI.1.3.2 godkendt
- Kan modstå temperaturer fra -60 °C til 200 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA, USP , Klasse VI, A 50p60 og EPC VI.1.3.2 Godkendt |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60 °C |
| Emballagemængde | 10 m |
| Farve | Klarhed |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 200 °C |