Få mere at vide
Kartell™ K70 silikoneslanger
Artikelnummer. 10535371
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Unit Size:
10m
Product Code. 10535371
Brand: Kartell™ 0392000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kartell™ K70 siliciumslanger er konstrueret af silicium, hvilket gør dem til en gennemsigtig og fleksibel forbindelse til forskellige komponenter og tilbehør.
  • Fleksibel og gennemsigtig
  • FDA, USP , Klasse VI, A 50p60, EPC VI.1.3.2 godkendt
  • Kan modstå temperaturer fra -60 °C til 200 °C
Specifications
Certificeringer/compliance FDA, USP , Klasse VI, A 50p60 og EPC VI.1.3.2 Godkendt
Diameter (metrisk) Indvendig 1 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 3 mm
Samlet længde (metrisk) 10 m
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Emballagemængde 10 m
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C