Få mere at vide
Kartell™ K32 gummislanger
Artikelnummer. 10728052
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Artikelnummer. 10728052
Brand: Kartell™ 0386100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kartell™ K32 gummislanger er nyttige til middelkoncentrerede syrer og er en fleksibel forbindelse til forskellige komponenter og tilbehør.
  • Velegnet til gasser
  • Velegnet til ikke-ætsende væsker
  • Kan bruges med syrer i middel koncentration
  • Kan modstå temperaturer fra -35 °C til 70 °C
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,15 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Materiale Gummi
Diameter (engelsk) Ydre 0,27 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 7 mm
Samlet længde (engelsk) 32.8 ft.
Samlet længde (metrisk) 10 m
Til brug med (applikation) Nyttig til gasser, ikke-ætsende væsker og syrer med middel koncentration.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -35 °C
Emballagemængde 10 m
Farve Orange
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C
Produkttype Slange