Få mere at vide
Kartell™ K32 gummislanger
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Beskrivelse
Kartell™ K32 gummislanger er nyttige til middelkoncentrerede syrer og er en fleksibel forbindelse til forskellige komponenter og tilbehør.
- Velegnet til gasser
- Velegnet til ikke-ætsende væsker
- Kan bruges med syrer i middel koncentration
- Kan modstå temperaturer fra -35 °C til 70 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Materiale | Gummi |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |
| Til brug med (applikation) | Nyttig til gasser, ikke-ætsende væsker og syrer med middel koncentration. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -35 °C |
| Emballagemængde | 10 m |
| Farve | Orange |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 70 °C |