Få mere at vide
uvex K3 høreværn
Artikelnummer. 17220311 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
33 dB
Artikelnummer.
17220311 33 dB
1 options
Artikelnummer. 17220311 Leverandør uvex Leverandørnr. 2600003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00 DKK
    226.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 19.16 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
K-seriens ørepuder tilbyder et højt beskyttelsesniveau ud over lette, ekstra bløde ørepuder i memoryskum for langvarig komfort.
  • Justerbar længde, polstret pandebånd for optimal brugerkomfort
  • Ekstra bløde ørepuder i memoryskum kan bæres i lange perioder uden irritation
  • Kompakt størrelse er praktisk og let
  • Højere isolering i højfrekvensområdet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, rød
ANSI S3.1974 Nej
Pude materiale Memory skum
Pude farve Sort
Model- K-serien
Noise Reduction Rating (NRR) 33 dB
Med ledning Nej
Produkttype Øreværn
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Nej
Pandebånd farve Sort
Dielektrisk Nej
Stil Over-hovedet
Sammenfoldelig Nej
EN 352.2002 EN 352-1
Inkluderer Justerbar længde