Få mere at vide
uvex K2H hjelm høreværn
Artikelnummer. 17270311 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
30 dB
Artikelnummer.
17270311 30 dB
1 options
Artikelnummer. 17270311 Leverandør uvex Leverandørnr. 2600202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00 DKK
    226.84 DKK / 1 par
    Spare 19.16 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
K-seriens ørepuder tilbyder et højt beskyttelsesniveau ud over lette, ekstra bløde ørepuder i memoryskum for langvarig komfort.
  • Velegnet til brug med alle Uvex™ Sikkerhedshjelme (ekstra adaptere kan være nødvendige for nogle modeller)
  • Ekstra bløde ørepuder i memoryskum kan bæres i lange perioder uden irritation
  • 360° rotation til standby- og hvilepositioner
  • Komfortabel parkering, når den ikke er i brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI S3.1974 Nej
Pude materiale Memory skum
Pude farve Sort
Til brug med (udstyr) Uvex™ Sikkerhedshjelme
Model- K-serien
Noise Reduction Rating (NRR) 30 dB
Med ledning Nej
Produkttype Øreværn
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Nej
Pandebånd farve Sort
Dielektrisk Nej
Stil Over-hovedet
Sammenfoldelig Nej
EN 352.2002 EN 352-1
Inkluderer Justerbar længde