Få mere at vide
K252a, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | K252a |
| CAS | 99533-80-9 |
| Molekylær formel | C27 H21 N3 O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 9,12-Epoxy-1H-diindolo[1,2,3-fg:3',2',1'-kl]pyrrolo[3,4-i][1,6]benzodiazocine-10-carboxylic acid, 2,3,9,10,11,12-hexahydro-10-hydroxy-9-methyl-1-oxo-, methyl ester, (9S,10R,12R)-, 9,12-Epoxy-1H-diindolo[1,2,3-fg:3',2',1'-kl]pyrrolo[3,4-i][1,6]benzodiazocine-10-carboxylic acid, 2,3,9,10,11,12-hexahydro-10-hydroxy-9-methyl-1-oxo-, methyl ester, [9S-(9α,10β,12α)]-, (+)-Antibiotic K 252a, (+)-Antibiotic SF 2370, (+)-K 252a, (+)-SF 2370, Antibiotic K 252a, Antibiotic K 252a, (+)-, Antibiotic SF 2370, Antibiotic SF 2370, (+)-, K 252, K 252a, K 252a Nocardiopsis sp., Protein kinase inhibitor K252a, SF 2370 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)/t18-,26+,27+/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@]1(O)C[C@H]2O[C@]1(C)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35 |
| Molekylvægt (g/mol) | 467.47 |
| Formel vægt | 467.1481 |