Få mere at vide
HUBER K25 Kølebad
Artikelnummer. 10592284
Skift visning
Højde (metrisk):
256 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10592284 256 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10592284 Leverandør HUBER Leverandørnr. 2012.0026.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46890.00 DKK
    38773.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 8116.34 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
K25 Kølebad med naturligt kølemiddel
K25 Kølebad med naturligt kølemiddel
  • Temperaturområde: -30 °C til 200 °C
  • Kølekapacitet (0 °C): 0,35kW
  • Strømforsyning: 220-240V 1∼ /2∼ 50/60 Hz
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 L
Temperaturområde -30 °C til +200 °C
Model- K25
Bredde (metrisk) 295 mm
Højde (metrisk) 256 mm
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz