Få mere at vide
uvex K20H dielektriske hjelm høreværn
Artikelnummer. 17797549 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Farve: Sort, Gul
Artikelnummer.
17797549 Farve: Sort, Gul
1 options
Artikelnummer. 17797549 Leverandør uvex Leverandørnr. 2630220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 DKK
    201.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.95 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Høreværn fremstillet af ABS giver høreværn.
  • Sikkerhed høreværn
  • Materiale til høreværn: Acrylonitril butadien styren copolymer (ABS)
  • Søgefarve (filter): Sort/Gul
  • Materiale til ørepude: Skum (hukommelsesskum)
  • Størrelser: L/M/S
  • H-værdi (lydisoleringsværdi for højfrekvent støj): 34 dB
  • M-værdi (lydisoleringsværdi for mellemfrekvent støj): 28 dB
  • L-værdi (lydisoleringsværdi for lavfrekvent støj): 20 dB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pude materiale Memory skum
Materiale til pandebånd ABS
Noise Reduction Rating (NRR) 30 dB
Med ledning Nej
Produkttype Øreværn
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Ja
Pandebånd farve Sort
Dielektrisk Ja
Stil Over-hovedet
Sammenfoldelig Ja