Beskrivelse
- Sømløse polybomuldshandsker er fleksible og komfortable
- Latex-belægning forbedrer grebet under våde eller tørre forhold
- Håndflade& fuld tommelfinger belagt med en krøllet finish
- Åben ryg reducerer overdreven sved
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Belægningsmateriale | Latex |
| Farve | Rød |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Polybomuld |
| Størrelse | 8 |
| EN388 Standard | 3241 |
| Vis mere |