Få mere at vide
uvex K200 dielektrisk høreværn
Artikelnummer. 17250311 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
28 dB
Artikelnummer.
17250311 28 dB
1 options
Artikelnummer. 17250311 Leverandør uvex Leverandørnr. 2600200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00 DKK
    111.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.29 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
K-seriens ørepuder tilbyder et højt niveau af beskyttelse ud over lette, ekstra bløde ørepuder for langvarig komfort.
  • Dielektriske høreværn er velegnet til arbejdsmiljøer med udsættelse for elektrisk spænding
  • Ekstra bløde ørepuder kan bæres i lange perioder uden irritation
  • 360° justering af pandebånd for optimal beskyttelse
  • Længdejustering giver mulighed for en personlig pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
ANSI S3.1974 Nej
Til brug med (applikation) Udsættelse for elektrisk spænding
Model- K-serien
Noise Reduction Rating (NRR) 28 dB
Med ledning Nej
Produkttype Øreværn
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Nej
Pandebånd farve Sort
Dielektrisk Ja
Stil Over-hovedet
Sammenfoldelig Nej
EN 352.2002 EN 352-1
Inkluderer Justerbar længde