Få mere at vide
uvex K2 foldbar øreprop
Artikelnummer. 17230311 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
31 dB
Artikelnummer.
17230311 31 dB
1 options
Artikelnummer. 17230311 Leverandør uvex Leverandørnr. 2600012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00 DKK
    238.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.61 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
K-seriens ørepuder tilbyder et højt beskyttelsesniveau ud over lette, ekstra bløde ørepuder i memoryskum for langvarig komfort.
  • Ekstra bløde ørepuder i memoryskum kan bæres i lange perioder uden irritation
  • Sammenfoldelig hovedbøjle er kompakt og let
  • Hi-viz-design øger synlighed og brugersikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Limegrøn
ANSI S3.1974 Nej
Pude materiale Memory skum
Pude farve Sort
Høj synlighed Ja
Model- K-serien
Noise Reduction Rating (NRR) 31 dB
Med ledning Nej
Produkttype Øreværn
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Nej
Pandebånd farve Sort
Dielektrisk Ja
Stil Over-hovedet
Sammenfoldelig Ja
EN 352.2002 EN 352-1