Få mere at vide
uvex K1H Hjelm Øreværn
Artikelnummer. 17260311 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
27 dB
Artikelnummer.
17260311 27 dB
1 options
Artikelnummer. 17260311 Leverandør uvex Leverandørnr. 2600201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00 DKK
    198.67 DKK / 1 par
    Spare 17.33 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
K-seriens ørepuder tilbyder et højt niveau af beskyttelse ud over lette, ekstra bløde ørepuder for langvarig komfort.
  • Velegnet til brug med alle Uvex™ Sikkerhedshjelme (ekstra adaptere kan være nødvendige for nogle modeller)
  • Ekstra bløde ørepuder kan bæres i lange perioder uden irritation
  • 360° rotation til standby- og hvilepositioner
  • Komfortabel parkering, når den ikke er i brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI S3.1974 Nej
Til brug med (udstyr) Uvex™ Sikkerhedshjelme
Model- K-serien
Noise Reduction Rating (NRR) 27 dB
Med ledning Nej
Produkttype Øreværn
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Nej
Pandebånd farve Sort
Dielektrisk Nej
Stil Over-hovedet
Sammenfoldelig Nej
EN 352.2002 EN 352-1
Inkluderer Justerbar længde