Få mere at vide
Kartell™ K120 gummislanger
Artikelnummer. 10204032
Diameter (metrisk) Indvendig:
5 mm
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
6m
Artikelnummer. 10204032
Brand: Kartell™ 0388500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kartell™ K120 gummislanger er bygget med en stofaftryksoverflade og er en fleksibel forbindelse til forskellige komponenter og tilbehør.
  • Inkluderer stof aftryksoverflade
  • Velegnet til luft, vand, medium koncentration af syrer og alkaliske opløsninger, slibende produkter, oxygenerede opløsningsmidler osv.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Materiale Gummi
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Samlet længde (metrisk) 6 m
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med luft, vand, syrer med middel koncentration, alkaliske opløsninger, slibende produkter og oxygenerede opløsningsmidler
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Emballagemængde 6 m
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C