Få mere at vide
Asecos™ K-UB-90 Combination Underbench sikkerhedsopbevaringsskabe
Artikelnummer. 15536865 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
1 x 75 kg stålplade indsats; 1 x 10 L stålplade sump; 1 x 25 kg/11 L PP udtrækshylde med PE-brønd
1 x 75 kg stålplade indsats; 1 x 17 L stålplade sump; 1 x 25 kg/11 L PP udtrækshylde med PE-brønd
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Pakningsstørrelse
15536865 1 x 75 kg stålplade indsats; 1 x 10 L stålplade sump; 1 x 25 kg/11 L PP udtrækshylde med PE-brønd Hver
15654984 1 x 75 kg stålplade indsats; 1 x 17 L stålplade sump; 1 x 25 kg/11 L PP udtrækshylde med PE-brønd Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15536865 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3036500133844
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker, adskilt og ventileret opbevaring af lettere aggressive og brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder.
  • Adskilte opbevaringsrum med lodret skillevæg
  • Jævn og separat ventilation af hvert opbevaringsrum via én central luftkanal (DN 75) klar til tilslutning til et teknisk udsugningssystem
  • Passer perfekt under stinkskabe og arbejdsbænke for at spare plads
  • I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
  • Ensartet udseende – intet broget visuelt udseende på grund af opbevaring i ét skab
  • Kan forsynes med udtrækshylder, fløjlåger og skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere
  • Brandmodstand på 90 minutter
  • Robust konstruktion og lang levetid med krop lavet af pulverlakeret stålplade
  • Brugervenlig og sikker – låge og skuffe forbliver åbne i enhver position, skabets indre helt synligt, adgang til alle beholdere, 93° åbning af fløjdøre
  • Sikker - skuffe monteret med jordledning inklusive klemme som standard, tætningssvejset sump, skuffer er selvlukkende i tilfælde af brand
  • Ingen uautoriseret brug – låge og skuffe kan låses med cylinderlås og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
  • Mobil – hjul med sokkel fås som ekstraudstyr for nem flytning af skabet
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1, TRGS 510
Konfiguration 1 x 75 kg stålplade indsats; 1 x 10 L stålplade sump; 1 x 25 kg/11 L PP udtrækshylde med PE-brønd
Oversigt Indsats 75 kg, Udtrækshylde: 25 kg/11 L, Sump: 10 L, Max belastning: 300 kg
Dimensioner (D x B x H) 502 x 1102 x 601 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Opbevaring af let aggressive, brandfarlige farlige stoffer
Bæreevne 300 kg
Antal døre 2
Overfladebelægning Pulverlakeret
Vægt (metrisk) 152.5 kg
Farve Lysegrå
Materiale Stål
Produkttype Opbevaringsskab til brændbare stoffer