Få mere at vide
asecos™ Type 90 Combi Sikkerhedsopbevaringsskabe K-UB-90
Artikelnummer. 15984366 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Model-:
K90.060.110.050.UB.ST
K90.060.140.050.UB.3T
K90.060.140.050.UB.ST
Vægt (metrisk):
152,50 kg
186,50 kg
196,50 kg
Antal døre:
1
3
Antal hylder:
1
2
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Vægt (metrisk) Antal døre Antal hylder Pakningsstørrelse
15984366 K90.060.140.050.UB.ST 186,50 kg 1 1 Hver
15914366 K90.060.110.050.UB.ST 152,50 kg 1 1 Hver
15914376 K90.060.140.050.UB.3T 196,50 kg 3 2 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15984366 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3037000135364
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Sikker og godkendt opbevaring af aggressive og brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: Krop lavet af pulverlakeret stålplade
  • Brugervenlig og sikker: låge og skuffe forbliver åbne i enhver position, det indre af skabet er fuldstændigt synligt— adgang til alle containere, 93° åbning af fløjdøren
  • Pengeskab: skuffe monteret med jordledning inkl. klemme som standard, tætsvejst sump, skuffer er selvlukkende ved brand
  • Ingen uautoriseret brug: låge og skuffe kan låses med cylinderlås og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
  • Mobil: hjul med sokkel (ekstraudstyr), nem flytning af skabet
  • Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning ( DN 50) til et teknisk udsugningssystem, udsugning af begge rum gennem én ventilationstilslutning
  • Certifikater
    • Brandmodstand 90 minutter
    • Typetestet i henhold til EN 14470-1
    • EN 16121/16122-overensstemmelse
    • CE-kompatibel
Tekniske data
Certificeringer/compliance Brandmodstand 90 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, CE-konform
Konfiguration 1 x 18 L skuffe (pladestål pulverlakeret), 1 x udtrækkelig hylde (panelmelaminharpiksbelagt/PP)
Dybde (metrisk) Eksteriør 502 mm
Dybde (metrisk) interiør 381 mm
Mål (D x B x H) Indvendig Venstre: 381 x 770 x 502 mm, Højre: 468 x 440 x 562 mm
Dimensioner (D x B x H) 502 x 1402 x 601 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af aggressive og brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 601 mm
Højde (metrisk) interiør 502 mm
Model- K90.060.140.050.UB.ST
Antal døre 1
Antal hylder 1
Hylde Type Udtræk
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Vægt (metrisk) 186,50 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 1402 mm
Bredde (metrisk) interiør 770 mm
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 19,76 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 23,66 tommer
Højde (metrisk) åbning 502 mm
Materiale Stål
Produkttype Combi Sikkerhedsopbevaringsskab
Bredde (engelsk) Udvendig 55,20 tommer