Få mere at vide
Anritsu™ Type K magnetprober
Artikelnummer. 11932139
Skift visning
Temperatur (metrisk):
≤250 °C
≤400 °C
Stil:
Miniature runde
Standard Square
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Stil
11932139 ≤400 °C Standard Square
11942139 ≤250 °C Miniature runde
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11932139 Leverandør Anritsu™ Leverandørnr. MG22KGW1ANP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1984.50 DKK
    1205.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 779.03 DKK
    39% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Designet med magneter, så prober kan fastgøres til målemål. Anritsu™ Type K magnetprober er temperatursensorer designet til stationære overflader.
  • Designet til stationær overflade
  • Fås med firkantet eller rundt fodaftryk
  • Magnetisk sonde, der fastgøres til ståloverfladen
  • Termoelement kontakt
Tekniske data
Nøjagtighed ±1,4 °C (100 °C overflade)
Analyse tid 2,0 sek.
Oversigt Hovedstørrelse: 32L x 27W x 34mmD
Temperatur (metrisk) ≤400 °C
Type Termoelement K
Materiale Chromel-Alumel
Stil Standard Square