Få mere at vide
asecos™ Type 90 Combi Sikkerhedsopbevaringsskabe K-PHOENIX Vol.2-90
Artikelnummer. 15944296 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
3 hylder, 1 perforeret indsats (380 mm), 1 bundopsamlingssump, 6 udtrækkelige hylder
3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump, 4 udtrækkelige hylder
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Pakningsstørrelse
15944296 3 hylder, 1 perforeret indsats (380 mm), 1 bundopsamlingssump, 6 udtrækkelige hylder Hver
15924296 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump, 4 udtrækkelige hylder Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15944296 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3033400134256
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Sikker og godkendt opbevaring af aggressive og brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: tredobbelt hængslet dør, krop lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for skabet for øget beskyttelse mod korrosion
  • To i et: 2 rum (lodret adskilt) tillader opbevaring af brændbare væsker og aggressive kemikalier i ét skab
  • Brugervenlig og sikker (foldedørsrum): døråbningssystem (standard), bekvem og sikker fjernelse eller opbevaring af beholdere
  • Altid lukket (foldedørsrum): seriel automatisk dørlukning (TSA ) slipper den arresterede dør efter ca. 60 sekunder; akustisk og visuelt signal inden lukning
  • Ingen uautoriseret brug: døre aflåselige med profilcylinder (integration i eksisterende låsesystem mulig) / cylinderlås
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning ( DN 75) til et teknisk udsugningssystem
  • Brandmodstand 90 minutter
  • typetestet i henhold til EN 14470-1
  • EN 16121/16122-overensstemmelse
  • GS-certificeret
  • CE-kompatibel
garanti
Fem år
Tekniske data
Certificeringer/compliance Brandmodstand 90 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, GS certificeret, CE kompatibel
Konfiguration 3 hylder, 1 perforeret indsats (380 mm), 1 bundopsamlingssump, 6 udtrækkelige hylder
Dybde (metrisk) Eksteriør 617 mm
Dybde (metrisk) interiør 524 mm
Mål (D x B x H) Indvendig Venstre: 524 x 450 x 1742 mm, øverst til højre: 542 x 491 x 862 mm, nederste højre: 542 x 491 x 862 mm
Dimensioner (D x B x H) 617 x 1197 x 1969 mm
Dør stil Vinge, Foldning, Auto-luk
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af aggressive og brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1969 mm
Højde (metrisk) interiør 1742 mm
Model- K90.196.120.MF.FWAC
Antal døre 2
Antal hylder 9
Hylde Type Udtræk
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Vægt (metrisk) 551 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 1197 mm
Bredde (metrisk) interiør 450 mm
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 24,29 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 77,52 tommer
Højde (metrisk) åbning 1742 mm
Materiale Stål
Produkttype Combi sikkerhedsskabe til opbevaring
Bredde (engelsk) Udvendig 47,13 tommer