Få mere at vide
Asecos™ K-PHOENIX-90 Kombinerede sikkerhedsopbevaringsskabe med åbent dørsikringssystem
Shop alle asecos produkterBeskrivelse
- Hermetisk lukkede opbevaringsrum med brandsikre skillevægge
- Integreret beluftnings- og udluftningssystem, korrosionsbestandighed af de metalfri luftkanaler
- I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
- Robust konstruktion og lang levetid
- 3-hængslede døre, karrosseri af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer monteret uden for skabet til beskyttelse mod korrosion
- Dør åbent spærresystem som standard til nem og sikker fjernelse eller opbevaring af beholdere
- Døre aflåselige med profilcylinder med mulighed for integration i eksisterende låsesystem
- Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
- Brandmodstand på 90 minutter
- Nem justering – justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævne gulve
- Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Konfiguration | 6 x 25 kg/5 L stålpladeskuffer; 6 x 25 kg/11 L PP udtrækshylder med PP-sump |
| Dimensioner (D x B x H) | 617 x 1197 x 1969 mm |
| Dør stil | Vinge |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af aggressive og brandfarlige farlige materialer |
| Inkluderer | Dør åbent spærresystem |
| Bæreevne | Skuffer: 25 kg/5 L hver, Hylder: 25 kg/11 L hver, Max belastning: 600 kg |
| Antal døre | 3 |
| Overfladebelægning | Pulverlakeret |
| Vægt (metrisk) | 575 kg |
| Vis mere |