Få mere at vide
Asecos™ K-PHOENIX-90 Kombinerede sikkerhedsopbevaringsskabe med automatisk lukkede døre
Artikelnummer. 15947941 Shop alle asecos produkter
Konfiguration:
4 x 25 kg/5 L stålpladeskuffer; 6 x 25 kg/11 L PP udtrækshylder med PP-sump
6 Drawers, 6 Pull-out Shelves, Sump
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15947941
Brand: Asecos™ 3033600133842
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Til sikker og adskilt opbevaring af aggressive syrer, alkalier og brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder.
  • Hermetisk lukkede opbevaringsrum med brandsikre skillevægge
  • Integreret beluftnings- og udluftningssystem, korrosionsbestandighed af de metalfri luftkanaler
  • I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
  • Robust konstruktion og lang levetid
  • 3-hængslede døre, karrosseri af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer monteret uden for skabet til beskyttelse mod korrosion
  • Dør åbent spærresystem som standard til nem og sikker fjernelse eller opbevaring af beholdere
  • Døre aflåselige med profilcylinder med mulighed for integration i eksisterende låsesystem
  • Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
  • Brandmodstand på 90 minutter
  • Nem justering – justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævne gulve
  • Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
  • Nogle modeller med seriel automatisk dørlukning, som frigiver låste døre efter ca. 60 sekunder med et akustisk og visuelt signal inden lukning
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1, TRGS 510
Konfiguration 4 x 25 kg/5 L stålpladeskuffer; 6 x 25 kg/11 L PP udtrækshylder med PP-sump
Dimensioner (D x B x H) 617 x 1197 x 1969 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Opbevaring af aggressive og brandfarlige farlige materialer
Inkluderer Dør auto-luk funktion
Bæreevne 6 x Skuffer: 25 kg/5 L hver, Udtrækshylder med bundkar: 25 kg/11 L hver, Max belastning: 600 kg
Antal døre 3
Overfladebelægning Pulverlakeret
Vægt (metrisk) 575 kg
Farve Lysegrå
Materiale Stål
Produkttype Opbevaringsskab til brændbare stoffer