Få mere at vide
Asecos™ K-PHOENIX-90 Kombinerede sikkerhedsopbevaringsskabe med automatisk lukkede døre
Artikelnummer. 15763738 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
4 x 25 kg/5 L stålpladeskuffer; 6 x 25 kg/11 L PP udtrækshylder med PP-sump
6 skuffer, 6 udtrækshylder, bundkar
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Pakningsstørrelse
15763738 6 skuffer, 6 udtrækshylder, bundkar Hver
15947941 4 x 25 kg/5 L stålpladeskuffer; 6 x 25 kg/11 L PP udtrækshylder med PP-sump Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15763738 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3033400133839
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og adskilt opbevaring af aggressive syrer, alkalier og brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder.
  • Hermetisk lukkede opbevaringsrum med brandsikre skillevægge
  • Integreret beluftnings- og udluftningssystem, korrosionsbestandighed af de metalfri luftkanaler
  • I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
  • Robust konstruktion og lang levetid
  • 3-hængslede døre, karrosseri af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer monteret uden for skabet til beskyttelse mod korrosion
  • Dør åbent spærresystem som standard til nem og sikker fjernelse eller opbevaring af beholdere
  • Døre aflåselige med profilcylinder med mulighed for integration i eksisterende låsesystem
  • Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
  • Brandmodstand på 90 minutter
  • Nem justering – justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævne gulve
  • Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
  • Nogle modeller med seriel automatisk dørlukning, som frigiver låste døre efter ca. 60 sekunder med et akustisk og visuelt signal inden lukning
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1, TRGS 510
Konfiguration 6 skuffer, 6 udtrækshylder, bundkar
Dimensioner (D x B x H) 617 x 1197 x 1969 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Opbevaring af aggressive og brandfarlige farlige materialer
Inkluderer Dør auto-luk funktion
Bæreevne 6 x Skuffer: 25 kg/5 L hver, Udtrækshylder med bundkar: 25 kg/11 L hver, Max belastning: 600 kg
Antal døre 3
Overfladebelægning Pulverlakeret
Vægt (metrisk) 575 kg
Farve Lysegrå
Materiale Stål
Produkttype Sikkerhedsopbevaringsskab