Få mere at vide
uvex K Junior øreværn
Artikelnummer. 17727549 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Farve: Blå
Artikelnummer.
17727549 Farve: Blå
1 options
Artikelnummer. 17727549 Leverandør uvex Leverandørnr. 2600010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00 DKK
    187.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.13 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
De Uvex K beskyttende høreværn tilbyder en imponerende kombination af høje niveauer af beskyttelse kombineret med fantastisk design.
  • Blød overflade
  • Let at forme
  • Behagelig at have på
  • Lav vægt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 352-1
Noise Reduction Rating (NRR) 35 dB
Med ledning Nej
Produkttype Øreværn
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Ja
Pandebånd farve Sort
Dielektrisk Nej
Stil Over-hovedet
Sammenfoldelig Ja