Få mere at vide
uvex K Junior Øreværn
Artikelnummer. 17240311 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
29 dB
Artikelnummer.
17240311 29 dB
1 options
Artikelnummer. 17240311 Leverandør uvex Leverandørnr. 2600013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00 DKK
    187.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 16.13 DKK
    7% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
K-seriens ørepuder tilbyder et højt niveau af beskyttelse ud over lette, ekstra bløde ørepuder for langvarig komfort.
  • Ekstra bløde ørepuder kan bæres i lange perioder uden irritation
  • Kortere pandebånd er velegnet til bredder op til 14,5 cm
  • Let justerbar for en individuel pasform
  • Letvægts, kompakt design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Pink (Pink)
ANSI S3.1974 Nej
Pude farve Sort
Pandebåndspude Ja
Model- K-serien
Bredde (metrisk) ≤14,5 cm
Noise Reduction Rating (NRR) 29 dB
Med ledning Nej
Produkttype Øreværn
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Nej
Pandebånd farve Sort
Dielektrisk Nej
Stil Over-hovedet
Sammenfoldelig Nej
EN 352.2002 EN 352-1