Få mere at vide
Thermo Scientific™ K-F Streptococcus Agar (Dehydrated)
Beskrivelse
Isolate and enumerate enterococci in food, milk, water and environmental samples with selective Thermo Scientific™ Oxoid™ K-F Streptococcus Agar (Dehydrated) by pour-plate or membrane filtration method. The presence of enterococci in the material under test is indicative of fecal pollution by man or animals. K-F Streptococcus Agar is based on the formula described by Kenner et.al.1 and is selective for Group D and Group Q enterococci.
Det naturlige levested for fækale streptokokker er mave-tarmkanalen hos varmblodede dyr. Enterococcus-undergruppen af fækale streptokokker er en værdifuld bakteriologisk indikator til bestemmelse af omfanget af fækal forurening af rekreativt overfladevand.
Påvisningen af enterokokker i prøverne giver mere specifik information om kilden til forurening, fordi enterokokker er værtsspecifikke. For eksempel vil en overvægt af Enterococcus bovis og Enterococcus equinus tyde på forurening på grund af dyreekskrementer.
Påvisningen af Enterococcus bovis og Enterococcus equinus -arter har vist sig at være forbundet med forurening, der involverer kødforarbejdningsanlæg, mejeriaffald og afstrømning af foderpladser og landbrugsjord.
Påvisningen af disse enterokokarter er tegn på nylig forurening, da organismerne kun overlever i en kort periode uden for deres naturlige habitat. Forholdet coliforme/enterokokker kan også give oplysninger om mulige forureningskilder 2 .
Der skal udvises forsigtighed ved vurdering af kvaliteten af marine rekreative farvande, især i tropiske klimaer, fordi der kan forekomme en høj forekomst af falsk-positive formodede tal for enterokokker. Anaerob inkubation af tropiske havvandsprøver anbefales 3 .
Kolonier af enterokokker på membranfilteret eller agarpladen er røde eller lyserøde med en variation i diameter fra 0,3 til 2 mm. Det anbefales, at tællingen foretages ved hjælp af et laveffekt (10-15 forstørrelse) binokulært bredfeltsdissektionsmikroskop eller tilsvarende optisk enhed.
KF Streptococcus Agar Medium er selektiv for følgende gruppe D og gruppe Q arter.
Enterococcus gruppe
| Enterococcus fecalis | Gruppe D |
| Enterococcus subsp. liquefaciens | Gruppe D |
| Enterococcus fecalis subsp. zymogener | Gruppe D |
| Enterococcus faecium | Gruppe D |
| Enterococcus bovis | Gruppe D |
| Enterococcus equinus | Gruppe D |
| Streptococcus avium | Gruppe Q |
Streptococcus avium (Gruppe Q) er blevet inkluderet i `enterokokkerne’ gruppe, da den har meget lignende biokemiske og antigene egenskaber til gruppe D-arten og også forekommer hos varmblodede dyr.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Industriel reference: USDA. |
| Oversigt | KF Streptococcus Agar Base |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 6,5L medium |