Få mere at vide
K-604 dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16415737
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16415737 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16415737 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100400A
MedChemExpress K-604 dihydrochloride is a potent and selective acyl-CoA:cholesterol acyltransferase 1 (ACAT-1) inhibitor with an IC50 of 0.45±0.06 μM.
K-604 dihydrochloride is a potent and selective acyl-CoA:cholesterol acyltransferase 1 (ACAT-1) inhibitor with an IC50 of 0.45±0.06 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale K-604 dihydrochloride
CAS 217094-32-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H32Cl2N6OS3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (173.72 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (108.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=C(SC)C=C(C)N=C1SC)CN2CCN(CCSC3=NC4=CC=CC=C4N3)CC2.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 575.64
Formel vægt 575.64
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation