missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ K 252a

Beskrivelse
Non-selective protein kinase inhibitor; analog of staurosporine (Cat.No. 1285). Inhibits PKC (IC50 = 32.9 nM), Ca2+/calmodulin-stimulated phosphodiesterases (IC50 = 1.3 - 2.9 μM), MLCK (Ki = 20 nM) and receptor tyrosine kinases. Inhibits the oncogenic properties of MET; prevents autophosphorylation and activation of downstream effectors (MAPK, Akt).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | K 252a |
| CAS | 99533-80-9 |
| Mængde | 200 μg |
| Molekylær formel | C27H21N3O5 |
| Formel vægt | 467.48 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 467.481 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?