Få mere at vide
K-252a, 98%, , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10246021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
100 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10246021 100 μg 100µg
10018751 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10246021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 328311000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 97161-97-2 | Molecular Formula: C27H21N3O5 | Molecular Weight: 467.5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97161-97-2
Molekylær formel C27H21N3O5
Molekylvægt (g/mol) 467.5
MDL nummer MFCD00161522
InChI nøgle KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-hydroxy-5-methyl-13-oxo-5,6,7,8,14,15-hexahydro-13h-5,8-epoxy-4b,8a,14-triazadibenzo b,h cycloocta 1,2,3,4-jkl cyclopenta e-as-indacene-6-carboxylate
PubChem CID 3813
SMIL CC12C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)(C(=O)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale K-252a
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 100 μg
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in dichloromethane,dmso
Formel vægt 467.5
Procent renhed 98%